CLS71033
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
black, volume 3 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7103
Selecione um tamanho
R$ 602,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 602,00
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 6 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7103-3
faixa de medição de volume
3 mL, accuracy: 0.01 mL
Comprimento
356 mm
capacidade
3 mL
cor
black
Descrição geral
- Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
- Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
- Color-coded with colored graduations for easy identification.
- Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)