Documentos Principais
CLS71011
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
blue, volume 1.0 mL, accuracy: 0.006 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7101
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 905,00
R$ 905,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 905,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
R$ 905,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7101-1
faixa de medição de volume
1.0 mL, accuracy: 0.006 mL
Comprimento
313 mm
capacidade
1.0 mL
cor
blue
Características e benefícios
  • Pyrex® certified, volumetric pipette is calibrated in accordance with ASTM E-542, and ASTM E-969.        
  • It is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.        
  • Color-coded markings enameled onto the glass.        
  • It is also tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)