CLS70655
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7065
Selecione um tamanho
R$ 829,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 829,00
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
graduation
subdivision 0.1 mL
embalagem
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7065-5
faixa de medição de volume
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
D.E. × C
8 mm × 350 mm
capacidade
5.0 mL
Características e benefícios
- Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 5 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
- The top end is constricted (Mohr type).
- Colored graduations are enameled onto the glass.
- They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)