CLS5680200
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 200 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
Selecione um tamanho
R$ 251,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 251,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
13
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 5680-200
tol. measuring range
0.10 mL
capacidade
200 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)