Documentos Principais
CLS70865
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7086
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 1.005,00
R$ 1.005,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 1.005,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
R$ 1.005,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
embalagem
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7086-5
faixa de medição de volume
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
D.E. × C
8 mm × 350 mm
capacidade
5.0 mL
Descrição geral
The uniform top-end openings permit performing of plugs and allow precise control of liquid column. Color-coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. The two rings indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)