CLS708610
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7086
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
Corning 7086-10
faixa de medição de volume
10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
D.E. × C
10 mm × 350 mm
capacidade
10 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)