Documentos Principais
CLS71014
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
red, volume 4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinônimo(s):
Corning® pipette, CRT/SR, 4 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
red
Características
class A
graduation
embalagem
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7101-4
faixa de medição de volume
4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Comprimento
370 mm
capacidade
4.0 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)