Documentos Principais
CLS70792N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 2.0 mL
Sinônimo(s):
pipet
Selecione um tamanho
700 EA
R$ 1.845,00
R$ 1.845,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
700 EA
R$ 1.845,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
R$ 1.845,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
embalagem
case of 700 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7079-2N
faixa de medição de volume
2.0 mL
capacidade
2.0 mL
tamanho da ponta
, Narrow
Características e benefícios
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)