Documentos Principais
CLS7082022
Pyrex® VISTA culture tube, rimless
diam. × L 22 mm × 175 mm
Sinônimo(s):
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70820
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 200
fabricante/nome comercial
Corning 70820-22
capacidade
50 mL
diâmetro × C
22 mm × 175 mm
cor
clear
Descrição geral
  • Pyrex® VISTA culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
  • The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
  • The reusable tubes feature fire polished ends.
  • Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)