Documentos Principais
CLS656402L
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 1.882,00
1 EA
R$ 2.421,00
R$ 1.882,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 1.882,00
1 EA
R$ 2.421,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.882,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
27
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
pack of 1
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 65640-2L
tol. measuring range
0.50 mL
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
Flask features a protective PVC coating for longer product life and safety. Protective coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock.
Atenção
Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)