Documentos Principais
CLS564450
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 1.910,00
R$ 1.910,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 1.910,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.910,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
9
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 5644-50
tol. measuring range
0.05 mL
capacidade
50 mL
Descrição geral
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)