CLS656401L
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
Selecione um tamanho
R$ 2.762,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.762,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
22
esterilidade
non-sterile
Características
closure type ST stopper
embalagem
pack of 1
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 65640-1L
tol. measuring range
0.30 mL
capacidade
1,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Atenção
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)