Documentos Principais
CLS630242L
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 2,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 63024
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.976,00
2 EA
R$ 3.299,00
R$ 2.976,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.976,00
2 EA
R$ 3.299,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
R$ 2.976,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 63024-2L
tol. measuring range
10.0 mL
volume
2,000 mL
Descrição geral
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)