CLS3024500
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 500 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3024
Selecione um tamanho
R$ 858,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 858,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 5.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3024-500
tol. measuring range
2.6 mL
volume
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)