Documentos Principais
CLS3022500
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 500 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3022
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
subdivision 5.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3022-500
tol. measuring range
2.6 mL
volume
500 mL
Descrição geral
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)