CLS630241L
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 1,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 63024
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
Produtos recomendados
Características
subdivision 10.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 63024-1L
tol. measuring range
6.0 mL
volume
1,000 mL
Descrição geral
- Calibrated "to deliver"
- Single metric scale
- Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
- Autoclavable (121 °C)
- Resistant to thermal shock
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)