CLS61626100
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 61626
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap
embalagem
case of 4 ea
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 61626-100
diâm. do gargalo da garrafa
~70 mm
capacidade
100 mL
diâmetro × A
56 mm × 100 mm
conector
45