SYNB140100
Synthware™ Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL, green polypropylene cap
Sinônimo(s):
Synthware B140100, glass graduated bottle with screw cap
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
clear bottle
green polypropylene cap
wide-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech B140250
capacidade
100 mL
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)