Documentos Principais
CLS606090
Pyrex® Buchner funnel, with perforated plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
Corning 6060-90
Diâmetro
90.0 mm
cor
clear
Descrição geral
With perforated plate. Suitable for vacuum filtration, but translucent plate should not be subjected to pressure differential in excess of 1atm.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)