Documentos Principais
CLS56801L
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 322,00
R$ 322,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 322,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 322,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
22
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 5680-1L
tol. measuring range
0.30 mL
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
Calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and E-288. Each flask is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)