Documentos Principais
Z232017
Duran® beakers
capacity 1,000 mL, Tall form
Sinônimo(s):
211165406
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.915,00
R$ 1.915,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.915,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 1.915,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
A × D.E.
180 mm × 95 mm
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)