Documentos Principais
Z169153
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 10 L
Sinônimo(s):
Large Glass Beaker
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.819,00
R$ 4.819,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.819,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 4.819,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
A × D.E.
340 mm × 225 mm
capacidade
10 L
Descrição geral
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)