CLS564410
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
Selecione um tamanho
R$ 1.830,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.830,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
9
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 5644-10
tol. measuring range
0.02 mL
capacidade
10 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)