Documentos Principais
CLS7064010
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class A
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 884,00
R$ 884,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 884,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 884,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 70640-10
capacidade
10 mL
Características e benefícios
  • Pyrex® VISTA 10 mL volumetric flasks provide precise volume measurement.
  • The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
  • The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read
  • The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)