Documentos Principais
CLS536025
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, Corning® 5360
Selecione um tamanho
18 EA
R$ 2.792,00
R$ 2.792,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
18 EA
R$ 2.792,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.792,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
tamanho da tampa
3
esterilidade
non-sterile
Características
closure type ground joint or rubber stopper
embalagem
case of 18
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5360-25
capacidade
25 mL
Descrição geral
Hose connection O.D. of 8 mm for 25 and 50 mL sizes and 10 mm for 125 mL size. (Corning® 5360)
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)