Documentos Principais
CLS5000500
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask with joint
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5000
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
Junta
joint ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
cap
closure type Standard Taper joint
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5000-500
capacidade
500 mL
Descrição geral
  • Pyrex® Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity.
  • Large marking spot for labeling.
Graduated to show approximate capacity. Ref. ASTM E123.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)