Documentos Principais
Z507865
Round-bottom flask with side port
capacity 10 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 444,00
R$ 444,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 444,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 444,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Screw cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 9592-37
capacidade
10 mL
Descrição geral
Single neck flask has threaded <ST/>14/10 joint, and an additional side port with PTFE-faced silicone rubber septum for easy retrieval or injection access. Supplied with holed caps and FETFE® O-rings.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)