CLS498550
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
Selecione um tamanho
R$ 1.529,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.529,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
tamanho da rosca do gargalo
24-410
esterilidade
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
subdivision 10 mL
embalagem
pack of 12
case of 24
fabricante/nome comercial
Corning 4985-50
faixa de medição de volume
20-50 mL
capacidade
50 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)