Documentos Principais
CLS44464L
Pyrex® shaker flask with extra-deep baffles
capacity 4,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 4446
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 3.784,00
R$ 3.784,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 3.784,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 3.784,00
Check Cart for Availability
Materiais
Delong
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
closure type Closure cap
embalagem
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 4446-4L
capacidade
4,000 mL
Descrição geral
Delong style neck, with three extra-deep baffles, to enhance gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers. Long neck reduces splashing and is designed for two-position polypropylene closures. Closures are sold separately.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)