Documentos Principais
CLS44242XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
flask capacity 2,800 mL
Sinônimo(s):
Corning container
Selecione um tamanho
3 EA
R$ 3.936,00
R$ 3.936,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
3 EA
R$ 3.936,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
R$ 3.936,00
Check Cart for Availability
Materiais
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
closure type Plastic cap
embalagem
case of 3
fabricante/nome comercial
Corning 4424-2XL
capacidade do frasco
2,800 mL
Descrição geral
These 2800mL wide mouth PYREX® Fernbach-style culture flasks have triple baffles located at the center of the flask bottom to achieve maximal oxygen transfer to culture medium. These triple baffled flasks have a Delong-style 38mm neck for use with plastic or stainless steel closures. For plastic closures see Nos. 26796-38 or 26797-38. These flasks have a large marking spot.
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)