Documentos Principais
Z360236
Nalgene® Fernbach culture flask
capacity 2.8 L, beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Sinônimo(s):
culture flasks, tissue culture flask, tissue culture flasks
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 3.940,00
R$ 3.940,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 3.940,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
R$ 3.940,00
Check Cart for Availability
Materiais
beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
descrição
autoclavable; repeated autoclaving may reduce mechanical strength
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
case of 4
fabricante/nome comercial
Nalgene® 4105-2800
capacidade
2.8 L
volume de trabalho do frasco
2,800 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Impact-resistant, low-form Erlenmeyer shape gives excellent aeration for culturing microorganisms.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)