Documentos Principais
CLS361110
Pyrex® moisture test distilling receiver, 24/40 joints
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3611
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 998,00
R$ 998,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 998,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 998,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Corning 3611-10
Altura
237 mm
capacidade
10 mL
Descrição geral
Graduated, from 0 to 1 mL, in 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. Graduation intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)