Documentos Principais
CLS360210
Pyrex® Dean-Stark receiver, 24/40 male and female joints
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3602
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 2.524,00
R$ 2.524,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 2.524,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.524,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Corning 3602-10
Altura
216 mm
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The 10 mL receiver is graduated from 0 to 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. The graduations intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)