Documentos Principais
CLS3160101BO
Pyrex® petri dishes
bottom only, O.D. × H 100 mm × 17 mm
Sinônimo(s):
Corning® 3160
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 280,00
R$ 280,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 280,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 280,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 3160-101BO
D.E. × A
100 mm × 17 mm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)