Documentos Principais
CLS316060BO
Pyrex® petri dishes
bottom only, O.D. × H 60 mm × 15 mm
Sinônimo(s):
Corning® 3160
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 291,00
R$ 291,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 291,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 291,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 3160-60BO
D.E. × A
60 mm × 15 mm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)