CLS3062100
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3062
Selecione um tamanho
R$ 217,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 217,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3062-100
tol. measuring range
0.50 mL
volume
100 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)