CLS302210
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 10 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3022
Selecione um tamanho
R$ 2.624,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.624,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3022-10
tol. measuring range
0.1 mL
volume
10 mL
Descrição geral
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)