Documentos Principais
CLS3023100
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3023
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 1.234,00
R$ 1.234,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 1.234,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 1.234,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3023-100
tol. measuring range
0.50 mL
volume
100 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)