Documentos Principais
CLS31770500EC
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Corning® 31770
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.307,00
R$ 1.307,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.307,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.307,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Características
cap
fritted
embalagem
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 31770-500EC
capacidade
500 mL
diâmetro × A
63 mm × 290 mm
tamanho de poro
170-220 μm porosity
40-60 μm porosity (coarse)
coarse (extra)
Descrição geral
12mm diameter fritted cylinder.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)