Documentos
CDS002047
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperidinylcarbonyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15N3OS
Peso molecular:
261.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(=O)N3CCCCC3
InChI
1S/C13H15N3OS/c14-13-15-10-5-4-9(8-11(10)18-13)12(17)16-6-2-1-3-7-16/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H2,14,15)
chave InChI
RMXGLOPWFFSJAP-UHFFFAOYSA-N