SMB01070
Cirsimarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
5,4′-Dihydroxy-6,7-dimethoxyflavone 4′-O-β-D-glucoside, Cirsimaretin, Cirsimaritin 4′-glucoside, Cirsitakaoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
476.43
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C23H24O11/c1-30-15-8-14-17(19(27)22(15)31-2)12(25)7-13(33-14)10-3-5-11(6-4-10)32-23-21(29)20(28)18(26)16(9-24)34-23/h3-8,16,18,20-21,23-24,26-29H,9H2,1-2H3/t16-,18-,20+,21-,23-/m1/s1
chave InChI
RETJLKUBHXTIGH-FZFRBNDOSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3