Documentos Principais
734977
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoxazole
97%
Sinônimo(s):
2-Benzoxazolamine, Benzooxazol-2-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.14
Beilstein:
115981
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
128-133 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
chave InChI
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3