Documentos Principais
C69101
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
89.52
Beilstein:
1098454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
174-176 °C (lit.)
pf
−52-−50 °C (lit.)
densidade
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCC#N
InChI
1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
chave InChI
GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test