C52276
4-Phenylbenzyl chloride
98%
Sinônimo(s):
4-(Chloromethyl)biphenyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
70-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
chave InChI
HLQZCRVEEQKNMS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3