114081
4-(Benzyloxy)benzyl chloride
97%
Sinônimo(s):
4-Chloromethyl-α-phenylanisole
Ensaio
97%
forma
solid
pf
77-79 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H13ClO/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11H2
chave InChI
UYQPSKUPEXAQRJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges