Documentos Principais
C41207
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl ethyl ether
99%
Sinônimo(s):
2-Ethoxyethyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2OCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
108.57
Beilstein:
1731361
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
107 °C (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)