Documentos Principais
C32402
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclohexanol
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H10OH
Número CAS:
Peso molecular:
134.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCCC1Cl
InChI
1S/C6H11ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6,8H,1-4H2
chave InChI
NYEWDMNOXFGGDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)