Documentos Principais
C27808
Sigma-Aldrich
(3-Chlorophenyl)acetonitrile
99%
Sinônimo(s):
3-Chlorobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
151.59
Beilstein:
2042965
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
p.e.
134-136 °C/10 mmHg (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
chave InChI
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)