Documentos Principais
C117404
Sigma-Aldrich
Cyclopropanemethanol
98%
Sinônimo(s):
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
About This Item
Fórmula linear:
C3H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
1846846
Número MDL:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
chave InChI
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)