Documentos Principais
C112437
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone oxime
97%
About This Item
Fórmula linear:
C5H8(=NOH)
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pb
196 °C (lit.)
pf
53-55 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O\N=C1/CCCC1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)